α-α-α-5-Tetrafluoro-2-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0497-25G F0497-5G
TCIAF0497-25GEA 66 EUR
TCIAF0497-25G TCIAF0497-5G
α-α-α-5-Tetrafluoro-2-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
α-α-α-5-Tetrafluoro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Pto. Ebullición: 199°C
Pto. de fusión: 23,5 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00039741
Núm. CAS: 393-09-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eadb7615dd768d50f6f8e09ad2b21314c1f192c&vid=6eadb7615dd768d50f6f8e09ad2b21314c1f192c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %