Bromuro de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
H1227-25G H1227-5G
TCIAH1227-25GEA 286 EUR
TCIAH1227-25G TCIAH1227-5G
Bromuro de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bromuro de 1-hexil-3-metilimidazolio
Formula: C₁₀H₁₉BrN₂
MW: 247.18 g/mol
Pto. Ebullición: 395°C
Número MDL: MFCD03427612
Núm. CAS: 85100-78-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39847b068352222d06082424e8715609b9003009&vid=39847b068352222d06082424e8715609b9003009&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %