Cloruro de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
H1097-25G
H1097-5G
TCIAH1097-25GEA
75
EUR
TCIAH1097-25G
TCIAH1097-5G
Cloruro de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 1-hexil-3-metilimidazolio
Formula:
C₁₀H₁₉ClN₂ Pto. de fusión: –85 °C Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD03093289 Núm. CAS: 171058-17-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |