Hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
H1098-25G H1098-5G
TCIAH1098-25GEA 170 EUR
TCIAH1098-25G TCIAH1098-5G
Hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazolio
Formula: C₁₀H₁₉F₆N₂P
MW: 312.24 g/mol
Densidad: 1.28
Número MDL: MFCD03093296
Núm. CAS: 304680-35-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=988b2fcaf1eda044e159a803d159abf969fc3522&vid=988b2fcaf1eda044e159a803d159abf969fc3522&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %