Tetrafluoroborato de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Peligro
H1099-25G H1099-5G
TCIAH1099-25GEA 113 EUR
TCIAH1099-25G TCIAH1099-5G
Tetrafluoroborato de 1-hexil-3-metilimidazolio ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Tetrafluoroborato de 1-hexil-3-metilimidazolio
Formula: C₁₀H₁₉BF₄N₂
Pto. Ebullición: ? 200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –82 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Número MDL: MFCD03095459
Núm. CAS: 244193-50-8
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4af6781b03f98f0a2e3dc8d568bb159d9479eabd&vid=4af6781b03f98f0a2e3dc8d568bb159d9479eabd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %