N-Hidroxiftalimida ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxypthalimide
H0395-25G H0395-500G H0395-100G
TCIAH0395-25GEA 16 EUR
TCIAH0395-25G TCIAH0395-500G TCIAH0395-100G
N-Hidroxiftalimida ≥99.0% (by titrimetric analysis)
N-Hidroxiftalimida
Formula: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Pto. Ebullición: 412 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 231°C
Densidad: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005891
Núm. CAS: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Índice Merck: 13,04864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=293404b099cf1ab1caa1dd75678bc95c81f6a78b&vid=293404b099cf1ab1caa1dd75678bc95c81f6a78b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity