4,4'-Dihidroxibenzofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
D0577-25G D0577-500G D0577-100G
TCIAD0577-25GEA 31 EUR
TCIAD0577-25G TCIAD0577-500G TCIAD0577-100G
4,4'-Dihidroxibenzofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Dihidroxibenzofenona
Formula: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 214…217 °C
Densidad: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002358
Núm. CAS: 611-99-4
EINECS: 210-288-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=814e4aead4f37aa408d54a864033b1edc26f29cb&vid=814e4aead4f37aa408d54a864033b1edc26f29cb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 218.0 to 223.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency