4'-Hidroxivalerofenona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-pentanone
H0627-25G H0627-500G
TCIAH0627-25GEA 75 EUR
TCIAH0627-25G TCIAH0627-500G
4'-Hidroxivalerofenona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4'-Hidroxivalerofenona
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178.23 g/mol
Pto. de fusión: 77
Número MDL: MFCD00009719
Núm. CAS: 2589-71-1
EINECS: 219-978-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9608ae71fb1a19d07f4c18777529a8a2e4cfb8bf&vid=9608ae71fb1a19d07f4c18777529a8a2e4cfb8bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency