2-(4-Hidroxifenil)etanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Alcohol 4-hidroxifenetilico
H0720-25G H0720-500G H0720-100G
TCIAH0720-25GEA 34 EUR
TCIAH0720-25G TCIAH0720-500G TCIAH0720-100G
2-(4-Hidroxifenil)etanol ≥98.0% (por GC)
2-(4-Hidroxifenil)etanol
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17 g/mol
Pto. Ebullición: 310°C
Número MDL: MFCD00002902
Núm. CAS: 501-94-0
EINECS: 207-930-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e61c90f272d5804f309f426e8423189f851c80b&vid=5e61c90f272d5804f309f426e8423189f851c80b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 95.0 deg-C