4,4'-Dimetoxibenzhidrol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Alcohol 4,4'-dimetoxibencidrilico
D2141-25G D2141-5G
TCIAD2141-25GEA 85 EUR
TCIAD2141-25G TCIAD2141-5G
4,4'-Dimetoxibenzhidrol ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dimetoxibenzhidrol
Formula: C₁₅H₁₆O₃
MW: 244.29 g/mol
Pto. Ebullición: 362
Número MDL: MFCD00008410
Núm. CAS: 728-87-0
EINECS: 211-975-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=782286d57037a4654cae694c879ec561dae46435&vid=782286d57037a4654cae694c879ec561dae46435&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency