α-α-α-Trifluoro-o-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methylbenzotrifluoride, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)toulene
M1215-1G M1215-5G
TCIAM1215-1GEA 37 EUR
TCIAM1215-1G TCIAM1215-5G
α-α-α-Trifluoro-o-xileno ≥98.0% (por GC)
α-α-α-Trifluoro-o-xileno
Formula: C₈H₇F₃
MW: 160.14 g/mol
Pto. Ebullición: 126
Densidad: 1.174
Número MDL: MFCD00153204
Núm. CAS: 13630-19-8
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44e7a369ce51cb38cc0739c8fe3862f7b8c0c174&vid=44e7a369ce51cb38cc0739c8fe3862f7b8c0c174&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %