1-Metilbencimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Methyl-1H-benzimidazole
M2173-25G M2173-5G
TCIAM2173-25GEA 189 EUR
TCIAM2173-25G TCIAM2173-5G
1-Metilbencimidazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Metilbencimidazol
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de fusión: 59…62 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00192275
Núm. CAS: 1632-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b86b75a6043d69690dd3dabf507a5f226d51cde&vid=1b86b75a6043d69690dd3dabf507a5f226d51cde&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 64.0 deg-C