Cloruro de naftaleno-1-sulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
N0017-25G N0017-500G
TCIAN0017-25GEA 75 EUR
TCIAN0017-25G TCIAN0017-500G
Cloruro de naftaleno-1-sulfonilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de naftaleno-1-sulfonilo
Formula: C₁₀H₇ClO₂S
Pto. Ebullición: 194 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 67 °C
Número MDL: MFCD00003984
Núm. CAS: 85-46-1
EINECS: 201-609-6
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4122a3a33fb070045a1a8a9f3c916d2046fc8ad3&vid=4122a3a33fb070045a1a8a9f3c916d2046fc8ad3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C