3,3'-Dinitrobenzofenona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(3-nitrofenil)cetona
D1688-25G D1688-5G
TCIAD1688-25GEA 819 EUR
TCIAD1688-25G TCIAD1688-5G
3,3'-Dinitrobenzofenona ≥99.0% (por GC)
3,3'-Dinitrobenzofenona
Formula: C₁₃H₈N₂O₅
MW: 272,22 g/mol
Número MDL: MFCD00039740
Núm. CAS: 21222-05-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe8482d563e7e8edffc8d0d70d822b5642a9350&vid=afe8482d563e7e8edffc8d0d70d822b5642a9350&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 154.0 to 157.0 deg-C
Solubility in hot Chloroform almost transparency