4-(Fenilmetil)-1,1'-bifenil ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1519-25G B1519-5G
TCIAB1519-25GEA 117 EUR
TCIAB1519-25G TCIAB1519-5G
4-(Fenilmetil)-1,1'-bifenil ≥99.0% (por GC)
4-(Fenilmetil)-1,1'-bifenil
Formula: C₁₉H₁₆
Pto. Ebullición: 286°C
Pto. de fusión: 86 °C
Densidad: 1,171 g/cm³ (0 °C)
Número MDL: MFCD00041831
Núm. CAS: 613-42-3
EINECS: 210-341-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad0226feb2a0e6fbecab3bfa5f55572ae121f552&vid=ad0226feb2a0e6fbecab3bfa5f55572ae121f552&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Toluene within almost transparency