1-(2-Piridil)piperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1033-25G P1033-5G
TCIAP1033-25GEA 195 EUR
TCIAP1033-25G TCIAP1033-5G
1-(2-Piridil)piperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-Piridil)piperazina
Formula: C₉H₁₃N₃
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de fusión: 85…87 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006216
Núm. CAS: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bd09bb209936d232abc3e90e2718016fde70baa&vid=9bd09bb209936d232abc3e90e2718016fde70baa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %