Éter monobutílico del dietilenglicol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(2-Butoxietoxi)etanol
B0699-25ML B0699-500ML
TCIAB0699-25MLEA 16 EUR
TCIAB0699-25ML TCIAB0699-500ML
Éter monobutílico del dietilenglicol ≥99.0% (por GC)
Éter monobutílico del dietilenglicol
Formula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
MW: 162.23 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Pto. de fusión: –68°C
Pto. de inflamación: 78°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002881
Núm. CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Índice Merck: 14,01557
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15a9966febfa63279489a2ebf443ca9ea3f5ad61&vid=15a9966febfa63279489a2ebf443ca9ea3f5ad61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %