5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)tetrazolio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cloruro de 5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-2H-tetrazolio, INT, Cloruro de 5-fenil-3-(4-iodofenil)-2-(4-nitrofenil)-2H-tetrazolio
I0067-1G I0067-5G
TCIAI0067-1GEA 44 EUR
TCIAI0067-1G TCIAI0067-5G
5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)tetrazolio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de 5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)tetrazolio
Formula: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
MW: 505.7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011961
Núm. CAS: 146-68-9
EINECS: 205-676-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f24ba380efad899f625fcc97136a4dbfa23efe14&vid=f24ba380efad899f625fcc97136a4dbfa23efe14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (after drying)
Drying loss max. 6.0 %