2-(Aminometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Picolamina, (2-Piridilmetil)amina, 2-Piridilmetilamina
A1161-25G A1161-250G
TCIAA1161-25GEA 33 EUR
TCIAA1161-25G TCIAA1161-250G
2-(Aminometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Aminometil)piridina
Formula: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Pto. Ebullición: 95°C
Pto. de fusión: 81 °C
Densidad: 1,0583 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00006360
Núm. CAS: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83e48d082b3f1e11e6e342907734e48cd6e0747c&vid=83e48d082b3f1e11e6e342907734e48cd6e0747c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %