Alcohol furfurílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Furfurol
F0076-25ML F0076-500ML
TCIAF0076-25MLEA 16 EUR
TCIAF0076-25ML TCIAF0076-500ML
Alcohol furfurílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol furfurílico
Formula: C₅H₆O₂
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 78°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003252
Núm. CAS: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,04305
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a189781463810bf1b4d203b0d940e54a34d2de56&vid=a189781463810bf1b4d203b0d940e54a34d2de56&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %