(±)-Alcohol tetrahidrofurfurílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (±)-THFA, (±)-2-Hidroximetiltetrahidrofurano
T0106-500ML T0106-25ML
TCIAT0106-500MLEA 29 EUR
TCIAT0106-500ML TCIAT0106-25ML
(±)-Alcohol tetrahidrofurfurílico ≥98.0% (por GC)
(±)-Alcohol tetrahidrofurfurílico
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Pto. Ebullición: 176°C
Pto. de fusión: < –80 °C
Densidad: 1,0543 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 75°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005372
Núm. CAS: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Índice Merck: 14,09213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48f4c72bd2f5bbe843aad21a38f19c6943d52742&vid=48f4c72bd2f5bbe843aad21a38f19c6943d52742&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %