Tiofen-2-metanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Thiophen-2-methanol, Thiophen-2-ylmethanol, 2-Thienylmethanol
T1112-25G T1112-500G T1112-100G
TCIAT1112-25GEA 84 EUR
TCIAT1112-25G TCIAT1112-500G TCIAT1112-100G
Tiofen-2-metanol ≥98.0% (por GC)
Tiofen-2-metanol
Formula: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Pto. Ebullición: 207°C
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1,206 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005454
Núm. CAS: 636-72-6
EINECS: 211-264-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ada7e7146bc0e468ee46093a0ecda1c6a7255a7&vid=1ada7e7146bc0e468ee46093a0ecda1c6a7255a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %