2-Furilmetanotiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0077-25G F0077-500G
TCIAF0077-25GEA 28 EUR
TCIAF0077-25G TCIAF0077-500G
2-Furilmetanotiol ≥98.0% (por GC)
2-Furilmetanotiol
Formula: C₅H₆OS
Pto. Ebullición: 155°C
Densidad: 1,1339 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 45°C
Número MDL: MFCD00003254
Núm. CAS: 98-02-2
EINECS: 202-628-2
UN: 1228
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f79d1db0282025769a1b5fefc8a8e3234751b31d&vid=f79d1db0282025769a1b5fefc8a8e3234751b31d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %