2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanodiol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
T2296-1G T2296-5G T2296-25G
TCIAT2296-1GEA 21 EUR
TCIAT2296-1G TCIAT2296-5G TCIAT2296-25G
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanodiol ≥95.0% (por GC)
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanodiol
Formula: C₄H₆F₄O₂
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de fusión: 85 °C
Número MDL: MFCD00042375
Núm. CAS: 425-61-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e2492ce3ed23d2ba62d05321188ce091572f600&vid=5e2492ce3ed23d2ba62d05321188ce091572f600&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C