Gemfibrozilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
G0368-25G G0368-5G
TCIAG0368-25GEA 167 EUR
TCIAG0368-25G TCIAG0368-5G
Gemfibrozilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Gemfibrozilo
Formula: C₁₅H₂₂O₃
Pto. Ebullición: 159°C
Pto. de fusión: 59…61 °C
Número MDL: MFCD00079335
Núm. CAS: 25812-30-0
EINECS: 247-280-2
Índice Merck: 14,04388
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff57660e610821b2f211872503b2b175f6d5499&vid=8ff57660e610821b2f211872503b2b175f6d5499&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C