2,3-Dimetilfurano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2865-1G D2865-5G
TCIAD2865-1GEA 50 EUR
TCIAD2865-1G TCIAD2865-5G
2,3-Dimetilfurano ≥98.0% (por GC)
2,3-Dimetilfurano
Formula: C₆H₈O
Pto. Ebullición: 92 - 94 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,9285 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –1°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153893
Núm. CAS: 14920-89-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=331965e309c1bd7e05e25087512d0395fd4b79ea&vid=331965e309c1bd7e05e25087512d0395fd4b79ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %