2,4,5-Trifenilimidazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,4,5-Trifenil-1H-imidazol
T0999-25G T0999-5G
TCIAT0999-25GEA 69 EUR
TCIAT0999-25G TCIAT0999-5G
2,4,5-Trifenilimidazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,4,5-Trifenilimidazol
Formula: C₂₁H₁₆N₂
MW: 296,37 g/mol
Pto. Ebullición: 509 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 270 °C
Número MDL: MFCD00005187
Núm. CAS: 484-47-9
EINECS: 207-606-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa1caa998c1c82597a66a909b90ca77dba7f9bc2&vid=fa1caa998c1c82597a66a909b90ca77dba7f9bc2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency