2,4-Dibromotiazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3667-1G D3667-25G D3667-5G
TCIAD3667-1GEA 16 EUR
TCIAD3667-1G TCIAD3667-25G TCIAD3667-5G
2,4-Dibromotiazol ≥98.0% (por GC)
2,4-Dibromotiazol
Formula: C₃HBr₂NS
Número MDL: MFCD01318994
Núm. CAS: 4175-77-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=481765d28b80430d26fc534212e7dd91ea02588c&vid=481765d28b80430d26fc534212e7dd91ea02588c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C