5-(Trifluorometil)uracilo ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Trifluorothymine, 5-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
T1622-1G T1622-5G
TCIAT1622-1GEA 50 EUR
TCIAT1622-1G TCIAT1622-5G
5-(Trifluorometil)uracilo ≥97.0% (by HPLC)
5-(Trifluorometil)uracilo
Formula: C₅H₃F₃N₂O₂
MW: 180,09 g/mol
Pto. Ebullición: 350 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 251…252 °C
Número MDL: MFCD00006024
Núm. CAS: 54-20-6
EINECS: 200-197-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8414661b6c23d6df374b9b2e29e78288afe9b8c3&vid=8414661b6c23d6df374b9b2e29e78288afe9b8c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 102.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity