5-fluorouracilo ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Fluorouracilo, 5-FU
F0151-25G F0151-5G
TCIAF0151-25GEA 89 EUR
TCIAF0151-25G TCIAF0151-5G
5-fluorouracilo ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Fluorouracilo
Formula: C₄H₃FN₂O₂
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 283°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006018
Núm. CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,04181
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=917bdd600df5efe7420d18756c0f3c8c82e00d6c&vid=917bdd600df5efe7420d18756c0f3c8c82e00d6c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency