5-Iodouracilo ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0219-25G I0219-5G
TCIAI0219-25GEA 109 EUR
TCIAI0219-25G TCIAI0219-5G
5-Iodouracilo ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Iodouracilo
Formula: C₄H₃IN₂O₂
Pto. Ebullición: 401 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 270…274 °C
Número MDL: MFCD00006020
Núm. CAS: 696-07-1
EINECS: 211-788-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6b7efbcb09236f3ad4e9508cee54ab4cbd05347&vid=a6b7efbcb09236f3ad4e9508cee54ab4cbd05347&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in dilute NH3aq. very faint turbidity