5-Metiluracilo ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T0234-25G T0234-5G T0234-100G
TCIAT0234-25GEA 25 EUR
TCIAT0234-25G TCIAT0234-5G TCIAT0234-100G
5-Metiluracilo ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Metiluracilo
Formula: C₅H₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 389 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 320°C
Densidad: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00006026
Núm. CAS: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Índice Merck: 14,09398
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17f73c58f3b2d92f6ff38c490d38be6be9c76bed&vid=17f73c58f3b2d92f6ff38c490d38be6be9c76bed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency