6-Metiluracilo ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M0454-25G M0454-500G
TCIAM0454-25GEA 161 EUR
TCIAM0454-25G TCIAM0454-500G
6-Metiluracilo ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Metiluracilo
Formula: C₅H₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 358 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117 °C
Número MDL: MFCD00006028
Núm. CAS: 626-48-2
EINECS: 210-949-4
Índice Merck: 14,06133
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=618efc097c474eda543b6782875a1a42cf3359ad&vid=618efc097c474eda543b6782875a1a42cf3359ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency