1-(2,5-Dicloro-3-tienil)etan-1-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2,5-Dichloro-3-thienyl)-1-ethanone
A1182-25G
A1182-5G
TCIAA1182-25GEA
201
EUR
TCIAA1182-25G
TCIAA1182-5G
1-(2,5-Dicloro-3-tienil)etan-1-ona ≥98.0% (por GC)
1-(2,5-Dicloro-3-tienil)etan-1-ona
Formula:
C₆H₄Cl₂OS Pto. Ebullición: 122°C Pto. de fusión: 37…40 °C |
Número MDL:
MFCD00014522 Núm. CAS: 36157-40-1 EINECS: 252-893-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystalline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 38.0 to 41.0 deg-C |