2,5-Dihidroxibenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Gentisic acid methyl ester, Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, 2,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester

M2006-25G M2006-5G
TCIAM2006-25GEA 84 EUR
TCIAM2006-25G TCIAM2006-5G
2,5-Dihidroxibenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Dihidroxibenzoato de metilo
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Pto. Ebullición: 136°C
Número MDL: MFCD00016464
Núm. CAS: 2150-46-1
EINECS: 218-427-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37453e90be2047c9dc57e833625da1b7f0e0d2e6&vid=37453e90be2047c9dc57e833625da1b7f0e0d2e6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR