Escualeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,6,10,15,19,23-Hexametiltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaeno
H0097-25ML H0097-500ML H0097-100ML
TCIAH0097-25MLEA 16 EUR
TCIAH0097-25ML TCIAH0097-500ML TCIAH0097-100ML
Escualeno ≥98.0% (por GC)
Escualeno
Formula: C₃₀H₅₀
MW: 410,73 g/mol
Pto. Ebullición: 252°C
Pto. de fusión: -5°C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 220°C
Número MDL: MFCD00008912
Núm. CAS: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Índice Merck: 13,08847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb23d7db2adedb40411cd1ae94e563141546dc9b&vid=eb23d7db2adedb40411cd1ae94e563141546dc9b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %