2,6-Diclorobenzotiazol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D3801-1G D3801-5G
TCIAD3801-1GEA 76 EUR
TCIAD3801-1G TCIAD3801-5G
2,6-Diclorobenzotiazol ≥98.0% (por GC)
2,6-Diclorobenzotiazol
Formula: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Número MDL: MFCD00044101
Núm. CAS: 3622-23-9
EINECS: 222-819-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55bd96a775c545604329199637f3a5334e8040df&vid=55bd96a775c545604329199637f3a5334e8040df&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR