2,6-Dihidroxibenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1461-25G D1461-5G
TCIAD1461-25GEA 228 EUR
TCIAD1461-25G TCIAD1461-5G
2,6-Dihidroxibenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Dihidroxibenzoato de metilo
Formula: C₈H₈O₄
Número MDL: MFCD00059619
Núm. CAS: 2150-45-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6213ee07cd12710deb315ad4007411827258b0c&vid=e6213ee07cd12710deb315ad4007411827258b0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency