2-Amino-1,3-propanodiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
A1252-25G A1252-5G
TCIAA1252-25GEA 112 EUR
TCIAA1252-25G TCIAA1252-5G
2-Amino-1,3-propanodiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-1,3-propanodiol
Formula: C₃H₉NO₂
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de fusión: 91…95 °C
Número MDL: MFCD00051487
Núm. CAS: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbae4806cad4331d67fd8deb1dfdb7423087ac2b&vid=dbae4806cad4331d67fd8deb1dfdb7423087ac2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 58.0 deg-C