2-Amino-2-etil-1,3-propanodiol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-2-ethylpropane-1,3-diol
A0620-25G A0620-500G
TCIAA0620-25GEA 16 EUR
TCIAA0620-25G TCIAA0620-500G
2-Amino-2-etil-1,3-propanodiol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-2-etil-1,3-propanodiol
Formula: C₅H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 152°C
Pto. de fusión: 39 °C
Densidad: 1,099 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004680
Núm. CAS: 115-70-8
EINECS: 204-101-2
Índice Merck: 14,00439
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45da71b5180e4a9118851c6e27bd0acd0efd3ffc&vid=45da71b5180e4a9118851c6e27bd0acd0efd3ffc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange lump
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency