2-Amino-2-metil-1,3-propanodiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0332-25G A0332-500G A0332-100G
TCIAA0332-25GEA 26 EUR
TCIAA0332-25G TCIAA0332-500G TCIAA0332-100G
2-Amino-2-metil-1,3-propanodiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-2-metil-1,3-propanodiol
Formula: C₄H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 272 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 102…105 °C
Densidad: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004678
Núm. CAS: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
Índice Merck: 13,00447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f86c4a3fee6fd26ac8c4c70324660f9ec75cb92c&vid=f86c4a3fee6fd26ac8c4c70324660f9ec75cb92c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency