2-Amino-3-(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H34303.06 H34303.14
H34303.06EA 68 EUR
H34303.06 H34303.14
2-Amino-3-(trifluorometil)piridina 97%
2-Amino-3-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.11 g/mol
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972538
Núm. CAS: 183610-70-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III