2-Amino-4-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 4-(Trifluoromethyl)-2-pyridylamine
A2168-1G A2168-200MG A2168-5G
TCIAA2168-1GEA 53 EUR
TCIAA2168-1G TCIAA2168-200MG TCIAA2168-5G
2-Amino-4-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.11 g/mol
Número MDL: MFCD00077455
Núm. CAS: 106447-97-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f1bc11b554d1b99a39413cb88b1637e32067ba0&vid=0f1bc11b554d1b99a39413cb88b1637e32067ba0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C