2-Amino-4-metilpirimidina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1474-25G A1474-5G
TCIAA1474-25GEA 95 EUR
TCIAA1474-25G TCIAA1474-5G
2-Amino-4-metilpirimidina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-4-metilpirimidina
Formula: C₅H₇N₃
Pto. Ebullición: 283 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 155…157 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006101
Núm. CAS: 108-52-1
EINECS: 203-591-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a66cc79dffc1d3cbc558c117afc40facb7427d0&vid=3a66cc79dffc1d3cbc558c117afc40facb7427d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 161.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity