2-Amino-4-metiltiazol ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

A1303-25G A1303-250G
TCIAA1303-25GEA 26 EUR
TCIAA1303-25G TCIAA1303-250G
2-Amino-4-metiltiazol ≥99.0% (por GC)
2-Amino-4-metiltiazol
Formula: C₄H₆N₂S
Pto. Ebullición: 232°C
Pto. de fusión: 42 °C
Densidad: 1,202 g/cm³ (50 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005329
Núm. CAS: 1603-91-4
EINECS: 216-505-6
Índice Merck: 14,00450
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecf83f2ee4c1026820fbccb2391e8b72e5f55c0f&vid=ecf83f2ee4c1026820fbccb2391e8b72e5f55c0f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR