2-Amino-5-bromopirimidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromopirimidin-2-ilamina
A1920-25G A1920-5G
TCIAA1920-25GEA 220 EUR
TCIAA1920-25G TCIAA1920-5G
2-Amino-5-bromopirimidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-bromopirimidina
Formula: C₄H₄BrN₃
Pto. de fusión: 244°C
Número MDL: MFCD00012341
Núm. CAS: 7752-82-1
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceb288d61fab61e4013c7f47269e22158019e2ff&vid=ceb288d61fab61e4013c7f47269e22158019e2ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Pyridine almost transparency