2-Amino-5-fenilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1667-1G
A1667-100MG
TCIAA1667-1GEA
244
EUR
TCIAA1667-1G
TCIAA1667-100MG
2-Amino-5-fenilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-fenilpiridina
Formula:
C₁₁H₁₀N₂ Pto. de fusión: 135°C |
Número MDL:
MFCD01692452 Núm. CAS: 33421-40-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 134.0 to 138.0 deg-C |