2-Amino-6-clorobenzotiazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1216-25G A1216-500G
TCIAA1216-25GEA 24 EUR
TCIAA1216-25G TCIAA1216-500G
2-Amino-6-clorobenzotiazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-6-clorobenzotiazol
Formula: C₇H₅ClN₂S
Pto. Ebullición: 344 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 160…163 °C
Número MDL: MFCD00053557
Núm. CAS: 95-24-9
EINECS: 202-402-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40945141e60bdb671bc9ef662388b3de98d4fbee&vid=40945141e60bdb671bc9ef662388b3de98d4fbee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C