2-Amino-6-metilbenzotiazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A0714-100G
A0714-25G
TCIAA0714-100GEA
179
EUR
TCIAA0714-100G
TCIAA0714-25G
2-Amino-6-metilbenzotiazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-6-metilbenzotiazol
Formula:
C₈H₈N₂S Pto. Ebullición: 321 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 142 °C |
Número MDL:
MFCD00005789 Núm. CAS: 2536-91-6 EINECS: 219-801-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystalline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 136.0 to 141.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...