2-Aminobenzotiazol ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
A0277-25G A0277-500G A0277-100G
TCIAA0277-25GEA 17 EUR
TCIAA0277-25G TCIAA0277-500G TCIAA0277-100G
2-Aminobenzotiazol ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Aminobenzothiazole
Formula: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Pto. Ebullición: 190 - 195 °C (0,05 -rr)
Pto. de fusión: 127…130 °C
Número MDL: MFCD00005785
Núm. CAS: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Índice Merck: 14,00424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e0bb0cef1b9efa2b2f504d406a8b6d4f8426c72&vid=0e0bb0cef1b9efa2b2f504d406a8b6d4f8426c72&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C